Learn More
Eppendorfâ„¢ Referenceâ„¢ 2 Pipettensets â€“ Auswahl aus bereits zusammengestellten Packungen
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und Mischen von Flüssigkeiten, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen. Lieferbar in Packungen mit drei, vier oder sechs Pipetten.
Marke:  Eppendorfâ„¢ 4924000924
881.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15773499
  • 933.72 â‚¬ / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mechanische Luftkissenpipette mit hervorragender Präzision und Genauigkeit – Bedienung mit nur einem Tastendruck
  • Mit seiner innovativen Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht das Reference 2 eine schnelle und ergonomische Handhabung bei reduziertem Bedienaufwand und aktiver Aerosolreduzierung
  • Ein deutliches haptisches Feedback verhindert das versehentliche Auswerfen der Spitze. 4-stellige Anzeige mit Vergrößerungsfenster für schnelle und sichere Volumeneinstellung und -erkennung (aus jedem Winkel gut sichtbar), inkl. Volumenarretierung. Federbelastete Spitzenkonen verbessern die Reproduzierbarkeit zwischen Anwendern und die Ergonomie durch reduzierte Spitzenanhaftung
  • Die einzigartige glatte Oberfläche und die vollständige Autoklavierbarkeit sorgen für effiziente Dekontamination und sind somit der ideale Begleiter bei sterilen Arbeiten
  • Eine temporäre Einstellung ermöglicht die einfache Einstellung Ihres Reference 2 für hochpräzises Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten oder unter wechselnden externen Bedingungen ohne Notwendigkeit einer vollständigen Kalibrierung
  • Erhältlich als Einkanalpipette mit festem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanal-Pipette
  • Die Reference 2-Mehrkanalpipette bietet hohe Flexibilität einschließlich eines Spitzenkonus mit Federmechanismus, der optional ein-/ausgeschaltet werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1
Pipetten-Mehrfachpackungen
Drei Pipetten mit einstellbarem Volumen: 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml
Divers
Referenz
100 to 1000 μL, 0.5 to 5 mL, 1 to 10 mL
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Name des Produkts
          Eppendorfâ„¢ Referenceâ„¢ 2 Pipettensets â€“ Auswahl aus bereits zusammengestellten Packungen > Enthält drei Pipetten mit einstellbarem Volumen: 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml