Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Epoxid/Graphit
4-polige Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor und befestigtem 10 m langem Kabel.
Marke: Mettler Toledo™ 51344112
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das InLab738-10m funktioniert über einen großen Messbereich und kann für viele verschiedene Probentypen verwendet werden. Der integrierte Temperatursensor kompensiert die Temperaturdifferenz zwischen Probe und Referenztemperatur.
- Robustes Kunststoffgehäuse bietet umfassenden Schutz
- 67IP-geschützt; Vollständig gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt
- Offenes Spitzendesign für einfaches Spülen und Minimierung der Probenverschleppung
- Für allgemeine Messungen im Feld oder im Werk
Spezifikationen
- Messbereich: 0,01 bis 1000 mS/cm
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C
- Kabel und Verbindungsstücke: 10 m IP67 LTW
- Zellkonstante: 0,57 cm-1
- Zelltyp: Vier Graphitpole
- Wellenmaterial: Epoxid
- Wellendurchmesser: 12 mm
- Schaftlänge: 120 mm
- ISM: Nein
- Temperaturfühler: NTC 30 kOhm
Spezifikation
0,57 cm-1 | |
Für viele verschiedene Probentypen | |
Leitfähigkeitssonde | |
5 m | |
0,01 bis 1000 mS/cm | |
Robuster Kunststoffschaft |
LTW (IP67) | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
Epoxidharz/Graphit | |
4-polig | |
InLab™ 738 |