Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Epoxid/Graphit
4-polige Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor und befestigtem 10 m langem Kabel.
646.00 € - 728.00 €
Spezifikation
Typ | Leitfähigkeitssonde |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für viele verschiedene Probentypen |
Zellkonstante | 0,57 cm-1 |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Material | Epoxidharz/Graphit |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10004374
|
Mettler Toledo™
51344112 |
InLab™ 738 |
728.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11927801
|
Mettler Toledo™
51344122 |
InLab™ 738-5M |
646.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11937801
|
Mettler Toledo™
51344124 |
InLab™ 738-10 m |
687.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das InLab738-10m funktioniert über einen großen Messbereich und kann für viele verschiedene Probentypen verwendet werden. Der integrierte Temperatursensor kompensiert die Temperaturdifferenz zwischen Probe und Referenztemperatur.
- Robustes Kunststoffgehäuse bietet umfassenden Schutz
- 67IP-geschützt; Vollständig gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt
- Offenes Spitzendesign für einfaches Spülen und Minimierung der Probenverschleppung
- Für allgemeine Messungen im Feld oder im Werk
Spezifikationen
- Messbereich: 0,01 bis 1000 mS/cm
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C
- Kabel und Verbindungsstücke: 10 m IP67 LTW
- Zellkonstante: 0,57 cm-1
- Zelltyp: Vier Graphitpole
- Wellenmaterial: Epoxid
- Wellendurchmesser: 12 mm
- Schaftlänge: 120 mm
- ISM: Nein
- Temperaturfühler: NTC 30 kOhm
Spezifikation
Leitfähigkeitssonde | |
0,57 cm-1 | |
Epoxidharz/Graphit | |
4-polig |
Für viele verschiedene Probentypen | |
120 mm | |
0,01 bis 1000 mS/cm | |
Robuster Kunststoffschaft |