Learn More
BRAND™ Epoxyd-beschichteter Stahlbügelständer
Aus epoxidbeschichtetem Stahldraht. Der BRAND™ Stahlbügel-Beutelständer ist mit rutschfesten Gummifüßen aus Stahldraht versehen. Erhältlich mit Beuteln aus Polypropylen oder Polyamid.
11.35 € - 22.08 €
Spezifikation
Produkttyp | Ständer |
---|---|
Beschreibung | Epoxy coated |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Entsorgungsbeutel |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10098790
|
BRAND™
759700 |
100 Entsorgungsbeutel aus Polypropylen | N/A | N/A | N/A | |||||
11342560
|
BRAND™
759703 |
Nur Ständer |
11.35 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Epoxid-beschichtetem Stahldraht
- Rutschfeste Gummifüße.
- Mit Beuteln aus Polypropylen oder Polyamid erhältlich
Spezifikation
Ständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Entsorgungsbeutel | |
250 mm |
Epoxy coated | |
Weiß | |
Stahldraht | |
120 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Epoxyd-beschichteter Stahlbügelständer