Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer
Zertifizierte umweltverträgliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber.
9.70 € - 134.00 €
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13029142
|
H-B Instrument™
B60509-0200 |
–1 bis 61 °C | 420 mm | Teilweises Eintauchen |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13079132
|
H-B Instrument™
B60504-0100 |
–10 bis 150 °C | 200 mm | Gesamt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13009142
|
H-B Instrument™
B60507-0000 |
–10 bis 225 °C | 350 mm | Gesamt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13069132
|
H-B Instrument™
B60501-0100 |
-10 ° bis +150 °C | 200 mm | Teilweise |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Umweltfreundliches Thermometer mit EnviroKleen™-Zertifikat
- Enthalten eine grüne, nicht-toxische, bioabbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit vor einem bleifreien, schwarz-weißen Glas
- Entsprechen Regierungs-, Bildungs- und Industrieverfügungen zum Kauf von “umweltfreundlichen” Produkten
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Sollten Sie einen anwenderbezogenen Kalibrierungsbericht für das Thermometer benötigen, sind Thermometer mit werksseitiger Kalibrierung oder maßgeschneiderte Kalibrierungs-Dienstleistungen erhältlich.
Zertifizierungen
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Compliance
Hergestellt und getestet von unserem Qualitätsteam in den USA.