Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer
Zertifizierte umweltverträgliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber.
Marke: H-B Instrument™ B60501-0100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Umweltfreundliches Thermometer mit EnviroKleen™-Zertifikat
- Enthalten eine grüne, nicht-toxische, bioabbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit vor einem bleifreien, schwarz-weißen Glas
- Entsprechen Regierungs-, Bildungs- und Industrieverfügungen zum Kauf von “umweltfreundlichen” Produkten
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Sollten Sie einen anwenderbezogenen Kalibrierungsbericht für das Thermometer benötigen, sind Thermometer mit werksseitiger Kalibrierung oder maßgeschneiderte Kalibrierungs-Dienstleistungen erhältlich.
Zertifizierungen
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Compliance
Hergestellt und getestet von unserem Qualitätsteam in den USA.
Spezifikation
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert. | |
Teilweise | |
200 mm | |
-10°C | |
±1 °C, ± 1,5 °C über 110 °C | |
50 mm |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
7,9 in. | |
150°C | |
-10 ° bis +150 °C | |
1 °C |