Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 38 mm für UF75
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF75F7
Artikelnummer. 17599665
  • 221.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 38 mm klarem Durchmesser
  • Verschluss mit Klappe und Stopfen
  • Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
Eingangsanschluss
38 mm
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 38 mm für UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75