Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 14 mm für UF55plus
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF55plusD6
Artikelnummer. 17519495
  • 221.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 14 mm Durchmesser
  • Klappenverschluss
  • Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
UF55plus Ofen
Eingangsanschluss
14 mm
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 14 mm für UF55plus > Kann verwendet werden mit: UF55plus