Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marke: Sartorius BCE423I-1CEU
2085.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
- Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
- Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
Spezifikation
CEU | |
420 g | |
1 mg | |
CEU Elektronische Toploading-Waage | |
Präzisionswaage |
RS232, USB C | |
Touchscreen | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
≤1,5 s | |
100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment > Entris™ II Präzisionswaage, interne Anpassung; Kapazität: 420 g, Ablesbarkeit: 1 mg, Modell: CEU Elektronische Waage mit Oberschale
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur