Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Artikelnummer. p-7228466 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modell:
CEU Elektronische Toploading-Waage
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 16354698
Marke: Sartorius BCE223I1CEU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
  • Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
  • Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
  • Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CEU
Anschlusstyp RS232, USB C
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Material PBT, Glas, Edelstahl
Modell CEU Elektronische Toploading-Waage
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Typ Präzisionswaage
Elektrische Anforderungen 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A