-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke: Sartorius BCA8201I-1CEU
2641.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat | |
Geprüft | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤0,9 Sekunden | |
0,2 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
8200 g | |
100 mg | |
Elektronische Präzisionswaagen | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz |
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
CE_16625693.pdf
DateigrößeVersion: 1.2 MB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung > 8.200 g; 0,1 g; Verifiziert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur