Learn More
Beinhaltet: Sonde, Elektrolytlösung, 40 Zoll (101.6 cm) langes Kabel, 9-V-Alkali-Batterie, RS-232-C-Ausgang, zwei Ersatz-Sondenköpfe
Benötigt : DAS-3™ Datenerfassungssystem-Zubehör (11-661-22) oder DAS-4™ Datenloggersystem (06-662-72) wird benötigt, um Daten in eine Computerdatei zu übertragen
Beschreibung
Auf NIST™ Standards rückführbar.
- Große Ziffern zeigen gleichzeitig DO und Temperatur an
- DO-Bereich, 0.0 bis 20.0 mg/l, Auflösung von 0.1, ±0.4 mg/l Genauigkeit
- Temperaturbereich, 0° bis 60°C (32° bis 140°F), ±0.8°C (±1.5°F)
- Das Messgerät ruft die höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Messwerte auf; die HOLD-Taste friert die Anzeige ein
- Der RS-232-C-Ausgang wird für die Überwachung und Speicherung der Ergebnisse an den Computer oder Datenlogger angeschlossen
Bestellinformation
Misst 1.25 Wx3 l x7 Zoll H (3.2x7.6x17.8 cm); Gewicht 9.5 oz. (269 g). 115-V-Adapter (11-661-23) separat erhältlich
Zertifizierungen
Traceable™ Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) bereitgestellt. ISO 17025-Zertifikat als Beleg der Geräterückführbarkeit auf NIST-Standards
Spezifikation
Sonde, Elektrolytlösung, 40 Zoll (101.6 cm) langes Kabel, 9 V-Alkali-Batterie, RS-232-C-Ausgang, zwei Ersatz-Sondenköpfe, Beispielprogramm zum Speichern von 100 Messwerten | |
DO | |
0,1 °C | |
LCD | |
0,26 kg | |
0 mg/l bis 20 mg/l | |
0 bis 39 % | |
0 bis 20 mg/l | |
0,1% | |
Alkali | |
3,2 cm | |
7.6 cm | |
17,8 cm | |
115 V |
Gehäuse RS232C | |
0 °C bis 60 °C | |
±0.8 °C | |
ISO 17025, NIST | |
9.5 oz. | |
0 bis 20 mg/l | |
0.1 mg/l | |
0 bis 100 % Luftsättigung | |
32 °F bis 140 °F | |
1.25 Zoll | |
3 in. | |
7 in. | |
±0.4 mg/l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DISSOLVED OXYGEN METER > Tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff; Messbereich: 0 bis 20 mg/l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur