-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke: Sartorius BCA2202I-1S
2261.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada | |
Mit interner Kalibrierung | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤0,9 Sekunden | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz | |
Internal |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
2200 g | |
10 mg | |
Elektronische Präzisionswaagen | |
Balance | |
0,2 A | |
Class II |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
CE_16666243.pdf
DateigrößeVersion: 1.2 MB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen > 2.200 g; 10 mg; mit interner Kalibrierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur