Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
GREENER_CHOICE
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA623I-1S
3021.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16665683
  • 3180.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada
Mit interner Kalibrierung
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤1,0 Sekunden
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Internal
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
620 g
1 mg
Elektronische Präzisionswaagen
Balance
0,2 A
Class I
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:06
    Loaded: 14.94%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:06
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application components
  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:15
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:15
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:23
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:23
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen > 620 g, 1 mg, mit interner Kalibrierung