Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for M611, BMP61 and BMP71
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
66.10 € - 75.84 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Material | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12319098
|
Brady™
802255 |
8 mm | 11.2 mm | N/A | |||||
12329098
|
Brady™
802267 |
15 mm | 18.2 mm | N/A | |||||
12339098
|
Brady™
802273 |
18 mm | 21.2 mm | N/A | |||||
Beschreibung
Ersatzetiketten für Gravurschilder für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS2200™ und TLS PC Link™. TLS2200™-Teile können auch auf dem BMP71-Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | |
Rechteck | |
0.65 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
27 mm |