Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for M611, BMP61 and BMP71
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Marke: Brady™ 802273
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ersatzetiketten für Gravurschilder für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS2200™ und TLS PC Link™. TLS2200™-Teile können auch auf dem BMP71-Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | |
150 Etiketten | |
-40 °C bis 100 °C | |
21.2 mm | |
18 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
Rechteck | |
0.65 mm | |
27 mm |