Learn More
IBA Lifesciences Leere Spin-Säulen (50 Säulen)
Leere Spin-Säulen für die schnelle Proteinaufreinigung mit Strep-Tactin™XT 4Flow™ mit hoher Kapazität.
Marke: IBA Lifesciences 2-5150-050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leere Spin-Säulen sind ideal für die schnelle Proteinaufreinigung aus kleinen Probenvolumina.
- Sie werden mit eingesteckten Frits (Maschenöffnung 10 μm), Schraubverschlüssen und Schnappstopfen geliefert und sind mit herkömmlichen 1,5 ml- oder 2,0 ml-Reaktionsröhrchen kompatibel.
- Die Fritte im unteren Teil der Säule stellt sicher, dass das Harz in der Spin-Säule verbleibt, während die Probe oder der Puffer während des Zentrifugationsprozesses schnell durchfließt.
- Das maximale Füllvolumen beträgt 700 μl.
- Die leeren Spin-Säulen werden ohne Harz und Aufreinigungspuffer angeboten, um eine kundenspezifische Anwendung und Versuchsanordnung zu erleichtern, z. B. wenn spezifische Pufferbedingungen erforderlich sind.
- Zur Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-Tag™-Fusionsproteinen wird die Kombination mit Strep-Tactin™XT 4Flow™ Hochleistungsharz empfohlen.
Spezifikation
Proteinreinigung | |
Max. 700 μl | |
Affinität, Agaroseharz |
50 Columns | |
Zentrifugationssäule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Leere Spin-Säulen (50 Säulen) > Leere Spin-Säulen; Säulentyp:Affinität, Agaroseharz; Probenvolumen:Max. 700 μl
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur