Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Analysemodul, Einzelbenutzerlizenz
Artikelnummer. 16522702
Click to view available options
Menge:
1 Karte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16522702
Marke: Invitrogen™ AMEP4867
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Celleste 5.0 Bildanalyse-Software ist ein Paket von Bildanalyse- und Visualisierungstools, die für eine Reihe biologischer Anwendungen entwickelt wurden, mit denen Sie Ihre Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können.
Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen unserer EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste 5 Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Optionale Module für 2D- und 3D-Dekonvolution, Visualisierung und Analyse ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Anforderungen. Dieses Celleste 5 3D-Analysemodul hilft bei der Visualisierung komplexer 3D-Objekte mithilfe einer geführten Segmentierung, die die Identifizierung und Messungen erleichtert.
Celleste 5.0 Software mit dem 3D-Analysemodul bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:
• Optimierte Arbeitsablauf-Tools zur einfachen Visualisierung und Bearbeitung von Bildern
• Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Segmentierung, Klassifizierung, und Quantifizierung von Einzelbildern oder einer Reihe von Bildern
• Automatische Segmentierung von Objekten unter Verwendung eines beliebigen 2D-Rahmens im Z-Stapel
• Nahtlose Ausbreitung von t in Z mit automatisierten oder halbautomatischen Tools
• Automatische Erzeugung von Iso-Oberflächen und Pseudooberflächen
• 3D-Zählung, einschließlich Co-Lokalisierung
• Messung von Punkt-zu-Punkt-Abständen, Flächen und Volumen
Weitere Informationen zu Dekonvolutionsmodulen
Dekonvolution ist ein Algorithmus-basierter Prozess zur Wiederherstellung eines systematischen Verlusts von Bildkontrast (Unschärfe), der durch die Funktion zur Verteilung von Bildpunkten (PSF) entsteht. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste 5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren, um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Z-Bereich über die Zeit und nach Kanälen, zu visualisieren. Analysieren Sie dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Toolset.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Invitrogen
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS
Menge 1 Karte
Versandbedingung Raumtemperatur