Learn More
Merck Ultrafree™-CL Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
281.00 € - 916.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Durapore |
Filtrationsbereich | 0,8 cm2 |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Max. Kraft | 5.000 x g |
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10309550
|
Merck
UFC40GV25 |
Gelb | 0,22 μm | 25 Packungen |
281.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10310462
|
Merck
UFC40GV0S |
Gelb | 0,22 μm | 50 Packungen |
540.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10678071
|
Merck
UFC40HV00 |
Rot | 0,45 μm | 100/Packung |
916.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10319550
|
Merck
UFC40GV00 |
Gelb | 0,22 μm | 100/Packung |
799.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10186330
|
Merck
UFC40VV00 |
Orange | 0,1 μm | 100/Packung |
860.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
Ideal für die Partikelentfernung und -reinigung. Ultrafree-CL verarbeitet bis zu 2 ml.
Minimierung der Probenhandhabung, um erhebliche Verluste an wertvollem Material zu vermeiden. Das geringe Aufnahmevolumen der Probe ermöglicht höchste Rückgewinnung. Farbcodiert zur Angabe von Membrantyp und Porengröße
Polypropylenkomponenten
Dichtungsringe aus Silikon
Ohne Klebstoffe montiert
Filtereinsatz mit geringer Proteinbindung passt in Standard 0.5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Ja | |
0,8 cm2 | |
5.000 x g | |
2 ml | |
77 mm | |
16,3 mm |
Durapore | |
Polypropylen | |
Zentrifugenfilter | |
3,03 in. | |
0,64 in. |