Learn More
Merck Ultrafree™-CL Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
Marke:  Merck UFC40GV00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.67500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319550
  • 799.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
Ultrafree™-MC (0,5 ml) und Ultrafree™-CL (2 ml) Zentrifugaleinheiten sind Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Einheiten sind in zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 μm) für eine schnelle Filtration und eine hohe reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Einsatz in Festwinkelrotoren für 1,5 ml-Röhrchen (-MC) und 15 ml-Röhrchen (-CL).•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 μm •Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich •Schnelle Filtration und hohe reproduzierbare Leistung •Einsatz in Festwinkelrotoren für Anwendungen in 1,5 ml-Röhrchen•Entfernung von Partikeln und Präzipitaten aus wässrigen und einigen lösungsmittelhaltigen Proben •Ideal für die Verwendung mit proteinhaltigen und nukleinsäurehaltigen Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Durapore
Unsteril
Polypropylen
100/Packung
2 ml
77 mm
16,3 mm
Ja
0,22 μm
0,8 cm2
5.000 x g
Zentrifugenfilter
3,03 in.
0,64 in.