Learn More
Merck Ultrafiltrationsmembranen – YM
Membranen mit hoher Rückgewinnung für gerührte Zellen
371.00 € - 1030.00 €
Spezifikation
Filtertyp Adsorptiv
Material (Membran) Regenerated Cellulose
MWCO 100.000 NMWL
Filtercode YM-100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10605771
Unterlagen ansehen
Merck
14422AM
4,45 cm
634.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10722551
Unterlagen ansehen
Merck
14432
6,35 cm
877.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10441161
Unterlagen ansehen
Merck
14442AM
7,6 cm
1030.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10702381
Unterlagen ansehen
Merck
14412
2,5 cm
371.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus regenerierter Zellulose mit sehr geringer spezifischer Bindung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Besonders geeignet für Proteine, Oligonukleotide und Viren. Erhältlich in Trenngrenzen von 10000 bis 100000 NMGG zur Rückhaltung von Wachstumsfaktoren, Hormonen, Albumin, Hämoglobin, Enzymen, IgE, IgG, IgM, Viren, Latex-Beads, Kolloiden und Zellen. Für den Einsatz in Amicon Rührzellen.
MWCO: 100000 Da
φ: 44,5mm
Spezifikation
Spezifikation
Adsorptiv
100.000 NMWL
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Ultrafiltrationsscheibe
Regenerated Cellulose
YM-100
10/Packung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Ultrafiltrationsmembranen – YM