Learn More
Merck Ultrafiltrationsmembranen – YM
Artikelnummer. 10702381 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
4,45 cm
6,35 cm
7,6 cm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10702381
Marke: Merck 14412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Membranen mit hoher Rückgewinnung für gerührte Zellen
Aus regenerierter Zellulose mit sehr geringer spezifischer Bindung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Besonders geeignet für Proteine, Oligonukleotide und Viren. Erhältlich in Trenngrenzen von 10000 bis 100000 NMGG zur Rückhaltung von Wachstumsfaktoren, Hormonen, Albumin, Hämoglobin, Enzymen, IgE, IgG, IgM, Viren, Latex-Beads, Kolloiden und Zellen. Für den Einsatz in Amicon Rührzellen.
MWCO: 100000 Da
φ: 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertyp Adsorptiv
Material (Membran) Regenerated Cellulose
MWCO 100.000 NMWL
Filtercode YM-100
Filtrationsbereich 4,1 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Menge 10/Packung
Typ Ultrafiltrationsscheibe
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 2,5 cm