Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System
Produziert Blots von sehr hoher Qualität – immer
2525.00 € - 3200.00 €
Spezifikation
Enthält Detektionsbasis, 2 Midi Blot-Halterahmen, 2 Antikörpersammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot-Walze, 2 Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung
Lagerungstemperatur (metrisch) Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Gel Länge (metrisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Breite (metrisch) Gel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Gel Länge (metrisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Breite (metrisch) Gel Preis Menge & Verfügbarkeit  
13208319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SNAP2MIDI
5.31 Zoll 13,5 cm 3.34 Zoll 8,5 cm
2525.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13298309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SNAP2MINI
3.3 Zoll 8,4 cm 2.95 Zoll 7,5 cm
3200.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13238319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SNAP2MM
2.95, 5.31 Zoll 8,4, 13,5 cm 2.95, 3.34 Zoll 7,5, 8,5 cm
3010.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das schnelle, vielseitige SNAP i.d. 2.0 System wurde entwickelt, um die dreidimensionale Reagenzienverteilung vollständig auszunutzen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Western Blot-Verfahren, bei dem Diffusion das wichtigste Mittel für den Transport von Reagenzien ist, nutzt das SNAP i.d. 2.0 System ein Vakuum, um Antikörper und Puffer aktiv durch die Membran zu drücken. Diese fortschrittliche Technologie fördert die Antigenbindung und das gründliche Waschen, sodass Sie die Bedingungen beim Western Blot-Verfahren besser optimieren können.
Das EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystem verkürzt die Zeit für das Blockieren, Waschen und Antikörperinkubationen auf 30 Minuten, sodass Sie die Immundetektionsbedingungen für qualitativ hochwertigste Ergebnisse optimieren können.
  • Die einzigartige vakuumgesteuerte Technologie und ein integrierter Durchflussverteiler drücken die Reagenzien aktiv durch die Membran und sorgen so für eine gleichmäßige Verteilung
  • Zwei Blot-Haltergrößen für die Gelgrößen Mini (ca. 7.5 x 8.4 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMN100) oder Midi (8.5 x 13.5 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMD100) Gels und zwei Blot-Halter können parallel betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Detektionsbasis, 2 Midi Blot-Halterahmen, 2 Antikörpersammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot-Walze, 2 Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung
Raumtemperatur