Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System
Produziert Blots von sehr hoher Qualität – immer
Marke: Merck SNAP2MINI
Beschreibung
Das schnelle, vielseitige SNAP i.d. 2.0 System wurde entwickelt, um die dreidimensionale Reagenzienverteilung vollständig auszunutzen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Western Blot-Verfahren, bei dem Diffusion das wichtigste Mittel für den Transport von Reagenzien ist, nutzt das SNAP i.d. 2.0 System ein Vakuum, um Antikörper und Puffer aktiv durch die Membran zu drücken. Diese fortschrittliche Technologie fördert die Antigenbindung und das gründliche Waschen, sodass Sie die Bedingungen beim Western Blot-Verfahren besser optimieren können.
Das EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystem verkürzt die Zeit für das Blockieren, Waschen und Antikörperinkubationen auf 30 Minuten, sodass Sie die Immundetektionsbedingungen für qualitativ hochwertigste Ergebnisse optimieren können.
- Die einzigartige vakuumgesteuerte Technologie und ein integrierter Durchflussverteiler drücken die Reagenzien aktiv durch die Membran und sorgen so für eine gleichmäßige Verteilung
- Zwei Blot-Haltergrößen für die Gelgrößen Mini (ca. 7.5 x 8.4 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMN100) oder Midi (8.5 x 13.5 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMD100) Gels und zwei Blot-Halter können parallel betrieben werden
Spezifikation
Proteinnachweissystem Mini | |
Raumtemperatur | |
8,4 cm | |
7,5 cm |
Detektionsbasis, 2 Midi Blot-Halterahmen, 2 Antikörpersammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot-Walze, 2 Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung | |
3.3 Zoll | |
2.95 Zoll |