Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für Patch-Testkit
Zubehör und Ersatzteile für Patch-Testkit
33.35 € - 1630.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10547651
|
Merck
XX2004701 |
Feststellring für Trichter |
244.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10707291
|
Merck
XX4004714 |
Dichtung für Feststellring |
203.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10089840
|
Merck
XX6504707 |
Filterhalter |
70.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717481
|
Merck
XX6504704 |
Spenderflasche für Lösungsmittel |
58.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10747671
|
Merck
XX6504709 |
Probenflasche |
33.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032473
|
Merck
XX6504708 |
Filterhalterstütze mit Sockel aus Edelstahl |
1630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10667493
|
Merck
XX6504713 |
Naval Flüssigkeitsfarbenlehre |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10192061
|
Merck
XX6504710 |
Schlauch für Vakuum |
86.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The MilliporeSigma Patch Test Kit is a complete solution for field-based collection and analysis of hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. It allows the detection of significant changes in cleanliness through dependable, sensitive, colorimetric-based analysis.- Monitors particulate contamination rapidly in hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water and lubricating oils - Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels - Detects significant changes in cleanliness through dependable and sensitive test results - Comes with filters for 100 tests Features & Benefits:•Contains enough expendable materials for 100 tests •Contained within a lightweight, easy-to-carry case •Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels Applications:In-Field Contamination Analysis of Hydrocarbon-Based Hydraulic Fluids, Water, Lubricating Oils and Related ProductsKit Catalog Number XX6504730 Patch Test KitComponentsPD1504700 PetriSlides for contamination analysisSMWP02500 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 μm, 25 mm, white, plain, 100SMWP04700 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 μm, 47 mm, white, plain, 100XX6200006P Filter forceps, blunt end, stainless steelXX6200035 Hand Vacuum Pump, stainless steelXX6300120 Patch Test Filter Holder AssemblyXX6504704 Solvent Dispensing BottleXX6504707 Swinnex 25 mm with back-pressure screenXX6504709 PVC Bottle, 120 mLXX6504710 Tubing for vacuum, 1/8 in., fluoroelastomerXX6504713 Naval Fluid Color Guide 1Replacement Parts Clear Sorting & FilteringXX2004701 Funnel Locking RingXX2004703 Gasket, PTFEXX4004714 Locking Ring Gasket, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Stainless Steel Holder Support with baseSpezifikation
Patch-Testkit |