Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für Patch-Testkit
Zubehör und Ersatzteile für Patch-Testkit
Marke: Merck XX6504713
348.79 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das MilliporeSigma Patch Test Kit ist eine Komplettlösung für die Probenahme und Analyse von Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, Massenchemikalien, Kesselwasser und Schmierölen vor Ort. Es ermöglicht die Erkennung signifikanter Veränderungen des Reinheitsgrades durch zuverlässige, empfindliche, kolorimetrische Analyse. – Überwacht schnell die Partikelverschmutzung in kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Massenchemikalien, Kesselwasser und Schmierölen – Die Skalen für die Farb- und Partikelbewertung der Filter entsprechen den anerkannten Standardverschmutzungsgraden – Erkennt signifikante Veränderungen des Reinheitsgrades durch zuverlässige und empfindliche Testergebnisse – Enthält Filter für 100 Tests Eigenschaften und Vorteile: •Enthält genug Verbrauchsmaterial für 100 Tests •Enthalten in einem leichten, einfach zu transportierenden Behälter •Die Skalen für die Farb- und Partikelbewertung der Filter entsprechen den anerkannten Standardverschmutzungsgraden Anwendungen: Vor-Ort-Kontaminationsanalyse von kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Schmierölen und verwandten Produkten Kit-Katalognummer XX6504730 Patch-Testkit-Komponenten PD1504700 PetriSlides für Kontaminationsanalysen SMWP02500 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 μm, 25 mm, einfach, weiß 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 μm, 47 mm, weiß, einfach, 100XX6200006P Filterpinzetten, stumpfes Ende, Edelstahl XX6200035 Handvakuumpumpe, Edelstahl XX6300120 Patch-Test-Filterhalterbaugruppe XX6504704 Spenderflasche für Lösungsmittel XX6504707 Swinnex 25 mm mit Gegendrucksieb XX6504709 PVC-Flasche, 120 ml XX6504710 Vakuumschläuche, 1/8 Zoll, Fluorelastomer XX6504713 Naval Fluid Color Guide 1 Ersatzteile Sortierung und Filterung klarer Flüssigkeiten XX2004701 Trichter-Feststellring XX2004703 Dichtung, PTFE XX4004714 Dichtung für Feststellring, PTFE XX6300123 O-Ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Edelstahlhalterung mit BasisSpezifikation
Patch-Testkit | |
Naval Flüssigkeitsfarbenlehre |