Learn More
Merck MultiScreen™ Trägergestelle
Für die Radionukleotidzählung durch Übertragung einzelner Filter auf Röhrchen
820.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10741811
|
Merck
MACR08124 |
Trägergestelleinheiten für 4 ml-Fläschchen |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10507492
|
Merck
MACR81275 |
Trägergestell für 12 x 75 mm-Röhrchen |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10751811
|
Merck
MACR08127 |
Trägergestell für 7 ml-Fläschchen |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Trägergestelle halten Probensammelbehälter an Ort und Stelle; erhältlich für 4 und 7 ml-Fläschchen oder 12 75 ml-Röhrchen (12 Gestelle pro Trägergestellsatz)
Spezifikation
Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen | |
1/Packung |