Learn More
Merck MultiScreen™ Trägergestelle
Artikelnummer. 10741811 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Trägergestell für 12 x 75 mm-Röhrchen
Trägergestell für 7 ml-Fläschchen
Trägergestelleinheiten für 4 ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10741811
Marke: Merck MACR08124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Radionukleotidzählung durch Übertragung einzelner Filter auf Röhrchen
  • Trägergestelle halten Probensammelbehälter an Ort und Stelle; erhältlich für 4 und 7 ml-Fläschchen oder 12 75 ml-Röhrchen (12 Gestelle pro Trägergestellsatz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Trägergestelleinheiten für 4 ml-Fläschchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen
Menge 1/Packung