Learn More
Merck Millicell™ EZ Objektträger
Kultur, Fixierung, Färbung und Betrachtung von Zellen in einer Vorrichtung
249.00 € - 1625.00 €
Spezifikation
Typ | EZ Objektträger |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Wellmaterial | Polypropylen |
Deckelmaterial | Polystyrol |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11765254
|
Merck
PEZGS0816 |
0,7 cm2/Well | 0,2 bis 0,7ml/Well | 8 |
249.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11755254
|
Merck
PEZGS0416 |
1,7 cm2/Well | 0,5 bis 1,7ml/Well | 4 |
282.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795254
|
Merck
PEZGS0496 |
1,7 cm2/Well | 0,5 bis 1,7ml/Well | 4 |
1625.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705264
|
Merck
PEZGS0896 |
0,7 cm2/Well | 0,2 bis 0,7ml/Well | 8 |
1600.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Wells aus Polypropylen sind mit den meisten Fixiermitteln kompatibel — Zellen können fixiert und gefärbt werden, während die Wells noch befestigt sind
- Tabs mit Sollbruchstelle zum einfachen Entfernen der Wells — zum Entfernen der Wells vom Objektträger ist kein Werkzeug erforderlich
- Beim Befestigen der Wells auf den Objektträger wird kein Klebstoff verwendet
- Keine undichten Wells
- Erhöhte Eckkanten auf dem Deckel erleichtern das Stapeln mehrerer Objektträger im Inkubator
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Steril
- Der Objektträgerhalter (separat erhältlich) schützt Objektträger vor Beschädigungen
Spezifikation
EZ Objektträger | |
Polypropylen | |
Glas | |
Steril |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Erleichtern Sie Ihre Zellanalysen mit Millicell EZ SLIDE Glasobjektträgern für Kultivierungen, Fixierungen, Färbungen und Betrachtungen der Probe in lediglich einem Gefäß |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millicell™ EZ Objektträger