Learn More
Merck Millicell™ EZ Objektträger
Kultur, Fixierung, Färbung und Betrachtung von Zellen in einer Vorrichtung
Marke: Merck PEZGS0496
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Wells aus Polypropylen sind mit den meisten Fixiermitteln kompatibel — Zellen können fixiert und gefärbt werden, während die Wells noch befestigt sind
- Tabs mit Sollbruchstelle zum einfachen Entfernen der Wells — zum Entfernen der Wells vom Objektträger ist kein Werkzeug erforderlich
- Beim Befestigen der Wells auf den Objektträger wird kein Klebstoff verwendet
- Keine undichten Wells
- Erhöhte Eckkanten auf dem Deckel erleichtern das Stapeln mehrerer Objektträger im Inkubator
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Steril
- Der Objektträgerhalter (separat erhältlich) schützt Objektträger vor Beschädigungen
Spezifikation
EZ Objektträger | |
Durchsichtig | |
1,7 cm2/Well | |
Glas | |
Erleichtern Sie Ihre Zellanalysen mit Millicell EZ SLIDE Glasobjektträgern für Kultivierungen, Fixierungen, Färbungen und Betrachtungen der Probe in lediglich einem Gefäß |
4 | |
Polypropylen | |
Polystyrol | |
0,5 bis 1,7ml/Well | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millicell™ EZ Objektträger > Millicell EZ Objektträger; 4 Wells; 96 St./Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur