Learn More
Merck BlØk™ Rauschunterdrückungsreagenz
Minimieren des Hintergrundes in Western Blots und Erhöhen der Empfindlichkeit für den besseren Nachweis, selbst von Proteinen mit geringem Vorkommen
223.00 € - 261.00 €
Spezifikation
Menge | 500 mL |
---|---|
Ausreichend für | Neunzehn Miniblots mit 8 x 7 cm Durchmesser |
Inhalt und Lagerung | 20 °C bis 25 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13141294
|
Merck
WBAVDCH01 |
Massenspektrometrie | Blok-CH Reagenz |
223.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11320250
|
Merck
WBAVDFL01 |
Fluoreszenz-Assay | Block-FL Reagenz |
231.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11340250
|
Merck
WBAVDP001 |
Massenspektrometrie | Block-PO Reagenz |
261.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Proteinfrei, reduziert die unspezifische Bindung, insbesondere bei Verwendung von Phosphoantikörpern oder Avidin-Biotin-Systemen
- Speziell für das EMD Millipore SNAP i.d.™ -Detektionssystem entwickelt, kann jedoch in herkömmlichen Western Blotting-Protokollen verwendet werden
- Geeignet für die Verdünnung von Primär- und Sekundärantikörpern
- Ausreichend für 19 Miniblots (jeder 8×7 cm-Blot erfordert mindestens 26 ml für SNAP i.d.)
- Kompatibel mit Streptavidin-Antikörpern
- Kompatibel mit PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) und Nitrozellulose
- BlØk-CH Reagenz ist mit dem Immobilon HRP-Substrat kompatibel
- BlØk-CH-Reagenz für die HRP-Chemolumineszenz-Detektion
- BlØk-FL-Reagenz für die Fluoreszenz-Detektion
- BlØk-PO-Reagenz für die Phosphoprotein-Detektion über Chemolumineszenz oder Fluoreszenz
Spezifikation
500 mL | |
Neunzehn Miniblots mit 8 x 7 cm Durchmesser | |
20 °C bis 25 °C |