Learn More
Merck BlØk™ Rauschunterdrückungsreagenz
Minimieren des Hintergrundes in Western Blots und Erhöhen der Empfindlichkeit für den besseren Nachweis, selbst von Proteinen mit geringem Vorkommen
Marke: Merck WBAVDCH01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Proteinfrei, reduziert die unspezifische Bindung, insbesondere bei Verwendung von Phosphoantikörpern oder Avidin-Biotin-Systemen
- Speziell für das EMD Millipore SNAP i.d.™ -Detektionssystem entwickelt, kann jedoch in herkömmlichen Western Blotting-Protokollen verwendet werden
- Geeignet für die Verdünnung von Primär- und Sekundärantikörpern
- Ausreichend für 19 Miniblots (jeder 8×7 cm-Blot erfordert mindestens 26 ml für SNAP i.d.)
- Kompatibel mit Streptavidin-Antikörpern
- Kompatibel mit PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) und Nitrozellulose
- BlØk-CH Reagenz ist mit dem Immobilon HRP-Substrat kompatibel
- BlØk-CH Reagenz für die HRP-Chemolumineszenz-Detektion
- BlØk-FL-Reagenz für die Fluoreszenz-Detektion
- BlØk-PO Reagenz für die Phosphoprotein-Detektion über Chemolumineszenz oder Fluoreszenz
Spezifikation
Blok-CH Reagenz | |
500 mL | |
20 °C bis 25 °C |
Massenspektrometrie | |
Neunzehn Miniblots mit 8 x 7 cm Durchmesser |