Learn More
Marienfeld Superior™ Einbettkassetten hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff, resistent gegen Lösungsmittel
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Einbettkassetten in der Histologie, um Gewebeproben in der Kassette zu entwässern und durch Paraffin zu imprägnieren.
623.28 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Menge | 500 |
Poren | 1 mm x 5 mm |
Schreibflächenwinkel | 45 ° |
Verschlusstyp | Basis- und Oberteil, verbunden durch ein Scharnier |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10434723
|
Marienfeld Superior™
5252501 |
Gelb |
623.28 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10292263
|
Marienfeld Superior™
5252504 |
Weiss |
623.28 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff (POM)
- Resistent gegen die üblichen im Labor verwendeten Lösungsmittel
- Verschiedene Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Codierung (z.B. nach Anwender, Dringlichkeit, etc.)
- Mit einem 45° geneigten und zwei senkrechten Beschiftungsfeldern
- Die Rautiefe der Schreibfläche ist optimiert zur Beschriftung mit verschiedenen Systemen: Bleistift, Labormarker, Inkjet- oder Laserdrucker
- Passen in alle gängigen Klammern
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Ja | |
1 mm x 5 mm | |
Basis- und Oberteil, verbunden durch ein Scharnier | |
Universal |
500 | |
45 ° | |
POM |