Learn More
Marienfeld Superior™ Einbettkassetten hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff, resistent gegen Lösungsmittel
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Einbettkassetten in der Histologie, um Gewebeproben in der Kassette zu entwässern und durch Paraffin zu imprägnieren.
Marke:  Marienfeld Superior™ 5252501
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10434723
  • 659.00 € / 10000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff (POM)
  • Resistent gegen die üblichen im Labor verwendeten Lösungsmittel
  • Verschiedene Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Codierung (z.B. nach Anwender, Dringlichkeit, etc.)
  • Mit einem 45° geneigten und zwei senkrechten Beschiftungsfeldern
  • Die Rautiefe der Schreibfläche ist optimiert zur Beschriftung mit verschiedenen Systemen: Bleistift, Labormarker, Inkjet- oder Laserdrucker
  • Passen in alle gängigen Klammern
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
1 mm x 5 mm
Ja
Basis- und Oberteil, verbunden durch ein Scharnier
POM
45°
500
Gelb
Universal