Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Spülvorrichtung für Deepwell-Mikrotiterplatten
Das erste Deep-Well-Mikrotiterplatten-Waschgerät, das <50 mm hohe 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aspiriert und abfüllt
Marque: Agilent BioTek ELX405CVS-SN
Description
Das BioTek ELx405 Select ist das erste Deepwell-Platten-Waschgerät, das in 96- und 384-Well-Deepwell- und Standardhöhen-Mikrotiterplatten absaugt und abgibt. Das ELx405 Select ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um eine Vielzahl von Plattenwaschanwendungen, einschließlich ELISA- und zellbasierter Assays, zu ermöglichen.
Die Wartung ist einfach mit dem patentierten Ultrasonic Advantage, der Verteilerröhrchen automatisiert und reinigt, um aufgebautes Salz und Protein zu entfernen.
Certifications
CE- und ETL-Kennzeichnung
Spécification
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
≤ 2 μl/Well | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 10 | |
Eine Verdrängungspumpe | |
50/60 Hz | |
59 bis 86 °F | |
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; Ultrasonic Advantage; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Einschichten | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
100/240 V |
≤3 % CV | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
13,5 kg | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
10 Bis 80 %, nicht kondensierend | |
ELX405UCWVSD. | |
15°bis 30 °C | |
14 in. | |
10 in. | |
17 in. | |
30 lb | |
<8 A |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen