Learn More
Thermo Scientific™ Aufbewahrungsflaschen für 12 mm pH-Elektrode, 3/Packung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit diesem Zubehör, einschließlich Lagerungsflaschen und Elektrodenspitzenschutz.
Marke: Thermo Scientific™ 910003
Beschreibung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden. Lagerungsflaschen sorgen für Schutz und Konditionierung von Elektroden, die nicht im Einsatz sind. Der Spitzenschutz schützt die pH-sensitive Membran von pH-Elektroden mit Glasschaft.
Elektrodenlagerungsflaschen
- Eignen sich für alle 6, 8 oder 12mm pH-Elektroden
Elektrodenkolbenschutz
- Für pH-Elektroden mit Glasschaft
- Verwendung mit Standard- oder Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH-Elektroden—Ein Ende des Kolbenschutzes passt über Standardelektroden, während das andere Ende über Sure-Flow Elektroden passt, ohne die Sure-Flow Spülung zu stören
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.