Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel
Die einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen kompakt in der Hand oder lassen sich in engen Räumen an der Wand montieren.
Marke:  Fisherbrand™ 90011-01
72.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11715843
  • 81.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese einfach ablesbaren Digitalthermometer liegen gut in der Hand und können auch an der Wand befestigt werden. Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl sind beständig gegen nahezu alle Säuren, Basen und Lösungsmittel und eignen sich für die Messung der Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen.
  • Modelle 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 und 14-648-46 mit Alarm, der den Anwender darauf hinweist, wenn die Temperatur Sollwerte überschreitet
  • Einige Modelle (wie 15-077-16 und -15) besitzen spezielle Funktionen zum Ausdruck der Temperatur, hoher/geringer Speicher und Uhrzeit, 15-077-29-Thermometer besitzt zusätzlich Zeitalarme
  • Für Thermometer in Miniaturgröße, siehe Modell 15-077-32
Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und zum Einstecken in Lebensmittel. Wasserfeste Thermometer (Modelle 15-077-9E, -9D und 14-648-46) sind ideal für Nasslabore, Waschplätze und Anwendungen im Freien in landwirtschaftlichen, petrochemischen, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrien geeignet.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlsonde am Kabel > -50 bis +300 °C (-58 bis +572 °F)