Learn More
JULABO™ Cryo-Compact Umwälzthermostat
Julabo™ Cryo-Compact Umwälzer verfügt über Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen und Badöffnung zur Temperaturregelung kleiner Objekte direkt im Umwälzbad.
Marke:  JULABO™ 9400330
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10081743
  • 5685.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Geringe Gesamtabmessungen für geringsten Platzbedarf
  • Spritzwassergeschützte Tastatur
  • Große, helle LED-Temperaturanzeige
  • Präzise PID-Temperaturregelung
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen
  • Badöffnung zur Temperaturregelung von kleinen Objekten im Bad
  • Abfluss an der Vorderseite
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
JULABO™ Cryo-Compact Umwälzthermostat > Bereich: -30 bis 150 °C; Kühlleistung: 0.32 kW bei 20 °C; 0.25 kW bei 0 °C; 0.15 kW bei -20 °C