Learn More
JULABO™ Cryo-Compact Umwälzthermostat
Artikelnummer. p-8001984
Click to view available options
Modell:
CF30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10081743
Marke: JULABO™ 9400330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Julabo™ Cryo-Compact Umwälzer verfügt über Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen und Badöffnung zur Temperaturregelung kleiner Objekte direkt im Umwälzbad.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Geringe Gesamtabmessungen für geringsten Platzbedarf
  • Spritzwassergeschützte Tastatur
  • Große, helle LED-Temperaturanzeige
  • Präzise PID-Temperaturregelung
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen
  • Badöffnung zur Temperaturregelung von kleinen Objekten im Bad
  • Abfluss an der Vorderseite
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Kapazität (metrisch) 3,5 l
Kühlleistung 0,32 kW bei 20°C
Temperaturbereich -30°C bis +150°C
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen)
Modell CF30
Pumpenkapazität 15 l/min, 0,35 bar
Temperaturauflösung 0,1°C
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 3 x 16 x 14 cm
Länge (metrisch) 459,74 mm
Innenlänge (metrisch) 30,48 mm
Breite (metrisch) 238,76 mm
Innenbreite (metrisch) 160,02 mm
Höhe (metrisch) 398,78 mm
Innentiefe (metrisch) 139,7 mm
Versandgewicht (metrisch) 34,926 kg
Gewicht (metrisch) 35 kg
Spannung 230 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50 Hz