Learn More
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container
GREENER_CHOICE
The new Sharpsguard™ eco 7 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic
17.95 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5,80 l
Außendurchmesser (metrisch) 248 mm
Höhe (metrisch) 207 mm
Gewicht (metrisch) 447 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung durch Verbrennung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17784844
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sharpsguard™
DD473OLR
Orange
17.95 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sharpsguard™ eco 7 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation.
  • This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
  • It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
  • This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
Spezifikation
5,80 l
207 mm
Entsorgung durch Verbrennung
248 mm
447 g
POUDS™-Halterungssortiment
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container