Learn More
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17784844
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17784844
Marke: Sharpsguard™ DD473OLR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The new Sharpsguard™ eco 7 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic
  • Sharpsguard™ eco 7 ist ein Mehrzweckbehälter mit robustem Eimergriff für einfachen Transport.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er wurde entwickelt, um sicher auf die Halterungen unserer POUDS™-Reihe zu passen.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5,80 l
Außendurchmesser (metrisch) 248 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 207 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 447 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung durch Verbrennung
Zur Verwendung mit (Geräte) POUDS™-Halterungssortiment