Learn More
Sharpsguard™ Eco 3.75 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 3.75 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
19.60 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2,98 l |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 176 mm |
Höhe (metrisch) | 221 mm |
Gewicht (metrisch) | 291 g |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17714854
![]() |
Sharpsguard™
DD474OLR |
Orange |
19.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17724854
![]() |
Sharpsguard™
DD474YLR |
Gelb |
19.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 3.75 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorised process and is designed for the consignment of waste categorised by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
2,98 l | |
176 mm | |
221 mm | |
291 g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsguard™ Eco 3.75 Waste Container