Learn More
Sharpsguard™ Eco 3.75 Waste Container
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17714854
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17714854
Marke: Sharpsguard™ DD474OLR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The new Sharpsguard™ eco 3.75 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
  • Sharpsguard™ eco 3,75 ist ein idealer Allzweck-Sammelbehälter für scharfe Gegenstände, der maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf bietet.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er wurde entwickelt, um sicher auf die Halterungen unserer POUDS™-Reihe zu passen.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,98 l
Außendurchmesser (metrisch) 176 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 221 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 291 g