Learn More
Sharpsguard™ Eco 22 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 22 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marke: Sharpsguard™ DD475OLR
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco cyto 22 ist ideal für OP-Säle, Labors und Schleusenräume mit großen Mengen gefährlicher Abfälle. Die große Öffnung ermöglicht eine wirtschaftliche und bequeme Entsorgung großer Objekte.
- Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
17,86 l | |
Orange | |
Je 1 |
327 mm | |
343 mm | |
943 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsguard™ Eco 22 Waste Container > Abfallbehälter, Farbe: Orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur