Learn More
Sharpsguard™ Eco 22 Waste Container
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7226449
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17734854
Marke: Sharpsguard™ DD475OLR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The new Sharpsguard™ eco 22 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
  • Sharpsguard™ eco cyto 22 ist ideal für OP-Säle, Labors und Schleusenräume mit großen Mengen gefährlicher Abfälle. Die große Öffnung ermöglicht eine wirtschaftliche und bequeme Entsorgung großer Objekte.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 17,86 l
Außendurchmesser (metrisch) 327 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 343 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 943 g