Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1045-165-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ in verlängerter Ausführung
- Passend für die gängigsten 1000 μl und 1250 μl-Pipetten
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Einzeln verpackt | |
200/Packung, einzeln verpackt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
3,5 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, Flextop | |
200/Packung | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |