Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194014
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Einzeln verpackt
Gestell
Im Beutel
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
480 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16683912
Marke: Labcon 10452600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Pipettenspitze
  • Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
  • Passend für gängige 1000 μl- und 1250 μl-Pipetten
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,50 in.
Länge (metrisch) 88,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine Spitze, Flextop, Flextop
Verpackung 480 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen / 10 Nachfüllpackungen / Karton
Menge 480 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen
ACT Label Ja
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz