Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1045-265-000-9
29.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21921" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.80390kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
- Passend für gängige 1000 μl- und 1250 μl-Pipetten
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
480 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen / 10 Nachfüllpackungen / Karton | |
Ja | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, Flextop | |
480 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |