Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon™ 1011-790-006-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
48,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Rack, 192 | |
92 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
20 μl Rainin™ LTS-Pipettierer | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
1,9 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Rack, 192; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 92 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur