missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ EC Science Silikon-Septen
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
60.50 € - 65.70 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Max. Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Max. Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10330421
|
Trajan™
041842 |
7 mm | 350 °C | ||||||
10187060
|
Trajan™
041841 |
6 mm | 350 °C | ||||||
10442381
|
Trajan™
041845 |
10 mm | 350 °C | ||||||
12985721
|
Trajan™
041902 |
11 mm | 350 °C |
61.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10412551
|
Trajan™
041843 |
8 mm | 350 °C | ||||||
12935731
|
Trajan™
041900 |
9 mm | 350 °C |
60.50 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12915731
|
Trajan™
041903 |
17 mm | 300 °C |
61.80 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)